物質
Pyrex membrane
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
SciLabware 3050/10M
公称直径
50 mm
ポアサイズ
grade 5 porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Complies with ISO 4793
- For use by Glassblowers constructing special apparatus
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
- Close control of pore size
- Accurate and consistent disc dimensions
- High mechanical strength to withstand full vacuum
- Convenient packaging
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)