Merck
SLW2190/10M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
2000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 2190/10M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
PTFE key
conical
ジョイント
joint stopper29/32
メーカー/製品名
2190/10M
SciLabware
キャパシティ
2000 mL
2000 mL
栓穴
6.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)