物質
PE stopper
PTFE key
glass stopper
pear-shaped
ジョイント
joint ST/NS cone19/26
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
SciLabware 2180/02M
漏斗直径
53 mm
栓穴
2.0 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In liquid-liquid extractions, the two immiscible liquids separate into different layers where the liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained off via the stopcock.
特徴および利点
- Complies with ISO 4800 Type 2
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- With interchangeable PTFE stopcock key
- Supplied with both glass and polyethylene stoppers
- The 5Litre size is supplementary to the ISO range.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)