物質
borosilicate glass
詳細
fits filter diam. 70 - 90 mm
特徴
short stem
メーカー/製品名
2140/03M
SciLabware
フィルタ直径
70—90 mm
ステムL
75 mm
ステム外径
8 mm
上部外径
70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
特徴および利点
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SLW2140/03M-10EA | 4061832439228 |