物質
borosilicate glass
詳細
fits filter diam. 45 - 55 mm
特徴
short stem
メーカー/製品名
2140/01M
SciLabware
フィルタ直径
45—55 mm
ステムL
35 mm
ステム外径
8 mm
上部外径
35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)