Merck
SLW1626/20M
Pyrex® Test tubes, without rim, heavy wall
45 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1626/20M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1626/20M
外径 × L
24 mm × 150 mm
キャパシティ
45 mL
45 mL
チューブ直径
24 mm
壁厚
1.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Conforms to ISO 4142
  • Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
  • Lower replacement costs
  • Improved user safety
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)