Merck
SLW1620/16M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
28 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1620/16M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1620/16M
外径 × L
18 mm × 150 mm
キャパシティ
28 mL
28 mL
チューブ直径
16 mm
壁厚
1.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)