Merck
SLW1594/04D
Replacement cover for Pyrex® Vacuum desiccator
for 200 mm plate size desiccator, joint: 24/29
別名:
Pyrex, SciLabware 1594/04D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint flange24/29
joint: 24/29
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
1594/04D
SciLabware
フランジサイズ
220 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass vacuum desiccator - spare/replacement cover
  • Designed for use under vacuum
  • Sturdy construction in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW1594/04D-1EA4061832438641