Merck
SLW1591/02D
Pyrex® Non-vacuum desiccator
plate size 200 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 1591/02D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
特徴
Complete desiccators consist of a base and cover. Not supplied with metal perforated plate.
メーカー/製品名
1591/02D
SciLabware
H
120 mm , from ledge to flange
フランジ内径
220 mm
プレートサイズ
200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Robust desiccator base and cover in borosilicate glass
  • Simple design for drying under atmospheric pressure
  • Ground glass flanges
  • Choice of 2 sizes - to accommodate 150mm or 200mm diameter plates
  • Plates are positioned on an internal ledge within the base
  • Accessory metal perforated plate available
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)