物質
glass bottle
polypropylene cap
square
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1520/06D
H
143 mm
本体 直径
64 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Square shape allows closer stacking in water baths or on shelves
- Up to 20 percent saving of space compared to round bottles
- Bottle complete with polypropylene cap and pouring ring
- For use up to 140 deg. C
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SLW1520/06D-10EA | 4061832437958 |