Merck
SLW1519/18
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 10000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1519/18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
round amber glass bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
特徴
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1519/18
H
410 mm
本体 直径
227 mm
キャパシティ
10000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Manufactured from amber-coated borosilicate glass
  • UV absorbent up to 500 nm
  • Ideal for storage of light sensitive materials
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)