物質
PTFE seal
borosilicate glass bottle
red polyester cap (high temperature thermoplastic)
round bottle
white graduation
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
特徴
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1516/10RED
キャパシティ
1000 mL
直径× H
101 mm × 225 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Bottles complete with thermoplastic polyester cap, PTFE sealing disc and pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
- Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
- PTFE sealing disc resists chemical attack
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)