Merck
SLW1480/06D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 80 mm × 20 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 1480/06D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1480/06D
ベース外径
74 mm
直径× H
80 mm × 20 mm
ディスクの最大容量
~100 mL
上部I.D.
75 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)