Key Documents
SLW1470/04D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
150 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1470/04D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1470/04D
直径× H
80 mm × 45 mm
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
特徴および利点
• Complies to DIN 12337• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Suitable for use up to 400°C• Chemically and thermally resistant
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)