Merck
SLW1450/03D
Pyrex® Evaporating dish
45 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1450/03D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat base
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1450/03D
H
30 mm
直径
60 mm
ディッシュ直径
60 mm
キャパシティ
45 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
特徴および利点
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Curved sides with spout
  • Flat base
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • 1450/01D, 1450/03D & 1450/04D are unbadged.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)