Merck
SLW1290/04M
Pyrex® Distillation flask
ASTM certified, 125 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1290/04M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
round bottom
single-neck
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
1290/04M
SciLabware
H
214 mm
バルブ直径
69 mm
キャパシティ
125 mL
125 mL
ネック内径
17 mm
サイドアームL × 外径
100 mm × 7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ASTM E133 and E1405
  • For the distillation of petroleum products
  • 1290/04M complies with the requirements for ASTM test methods D86, D233, D447, D801, D802 and IP 123
  • 1290/06M complies with the requirements for ASTM test method D447
  • Side arm inclined at 75 deg. to the vertical axis
  • For use with thermometers calibrated for 76mm immersion
  • Length of side-arm is 100mm
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW1290/04M-5EA4061832436975