Key Documents
SLW1200/12D
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
別名:
Pyrex, SciLabware 1200/12D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
round bottom
single-neck
特徴
plain neck
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
1200/12D
SciLabware
H
325 mm
バルブ直径
101 mm
キャパシティ
500 mL
500 mL
ネック内径 × 外径
30 mm × 34 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Suitable for the determination of nitrogen etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
特徴および利点
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Used for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method•
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)