物質
borosilicate glass
flat bottom
ジョイント
Joints neck (28)
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
without cap
printed trace code
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1130/08D
H
117 mm
本体 外径
69 mm
キャパシティ
125 mL
ネック内径
28 mm
フィッティング
narrow neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with DIN ISO 1773
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
特徴および利点
- Complies with DIN ISO 1773
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from PYREX® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- 5, 10, 125, 150, 200, 300 and 5000 ml flasks are supplementary to the ISO range. 125 ml flask comforms to ASTM E1404 - 94.
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)