物質
borosilicate glass
flat bottom
ジョイント
Joints neck (18)
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
without cap
printed trace code
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1130/02M
H
85 mm
本体 外径
51 mm
キャパシティ
50 mL
ネック内径
18 mm
フィッティング
narrow neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with DIN ISO 1773
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
特徴および利点
• Complies with DIN ISO 1773• Erlenmeyer pattern• Manufactured from PYREX® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion• White enamel graduations and marking spot• Graduated to full capacity• Printed with Trace Code for downloadable batch certificate• 5, 10, 125, 150, 200, 300 and 5000 ml flasks are supplementary to the ISO range. 125 ml flask comforms to ASTM E1404 - 94.
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)