物質
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
特徴
narrow neck
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
1070/32D
SciLabware
H
300 mm
本体 直径
207 mm
キャパシティ
4,000 mL
4000 mL
4000 mL
ネック内径
45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with DIN ISO 1773
- Flat base for standing on benches and hotplates etc.
- Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination-free performance
- With white enamel marking spot
特徴および利点
• Complies with DIN ISO 1773• Flat base for standing on benches and hotplates etc.• Manufactured from PYREX® glass for high resistance to thermal shock• Excellent chemical durability for contamination-free performance• With white enamel marking spot• 12000 ml and 20000 ml flasks are supplementary to the ISO range
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)