包装
pkg of 10
メーカー/製品名
1060/04D
SciLabware
公称直径
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Watch glasses
- For evaporation work and covering heated beakers
- Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
- Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SLW1060/14D-10EA | 4061832435855 |