メーカー/製品名
1025/18SC
SciLabware
H
170 mm , internal
内径
70 mm
外径
95 mm
キャパシティ
600 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Useful for maintaining samples at a constant temperature
- With integral jacket through which a temperature controlling medium can be circulated
- Manufactured from heat resistant Pyrex® borosilicate glass
- With PTFE screwthread connectors for simple and safe connection of 9mm bore tubing
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• With integral jacket through which a temperature controlling medium can be circulated• With PTFE screwthread connectors for simple and safe connection of 9mm bore tubing• PTFE screwthread connectors are available as spare parts
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)