Merck
SIK7738-10
Sigma-Aldrich
N,N′-2-methylpiperazinebis(methylene phosphonic acid)
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H18N2O6P2
CAS番号:
分子量:
288.18
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7738-10-1G:
SIK7738-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)