安全性情報
SIK4522-20
Sigma-Aldrich
11-Acetateundecyltrimethoxysilane
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H34O5Si
CAS番号:
分子量:
334.52
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid (colorless)
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
アプリケーション
This coupling agent is a "masked hydroxyl function" deprotected after deposition with acidic aqueous or acidic aqueous ethanol.
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK4522-20-1G:
SIK4522-20-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)