Merck
Z568767
Aceプレッシャーチューブ
bushing type, Front seal, capacity 60 mL, L × O.D. 10.2 cm × 38.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
PTFE cap
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
無菌性
non-sterile
特徴
bushing type Front seal
graduations: no
internal thread
メーカー/製品名
Ace Glass 8648-77
L × 外径
10.2 cm × 38.1 mm
キャパシティ
60 mL
直径
38.1 mm
フィッティング
Ace-Thred for #15
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
厚肉のホウケイ酸ガラス製チューブの定格圧力は150 psigです。重合および石灰の存在下での熱分解によるハロゲンの分析に便利です。チューブはAce-ThredのPTFEブッシングとFETFE®O-リング
を備えて供給されます。圧力作業には、「フロントシール」ブッシング (O-リングをチューブの狭い首部の糸の下に固定可能) が推奨されます。推奨される場合は「バックシール」ブッシング (O-リングをチューブの上にキャップに対して固定可能) も使用できます。
FETFE O-リングの代替品:
フロントシール:
Z504661 (Ace-Thred #7)
Z504858 (Ace-Thred #15)
Z505056 (Ace-Thred #25)
バックシール:
Z504742 (Ace-Thred #7)
Z505021 (Ace-Thred #15)
Z505110 (Ace-Thred #25)
注意: 本ガラス製品は圧力または真空に起因する破損に対して保証されていません。傷またはその他の損傷がある場合には、これらのチューブは使用してはいけません。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)