Merck
SIK41005-20
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trimethoxysilyl)benzene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O6Si2
CAS番号:
分子量:
318.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
liquid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
InChI
1S/C12H22O6Si2/c1-13-19(14-2,15-3)11-7-9-12(10-8-11)20(16-4,17-5)18-6/h7-10H,1-6H3
InChI Key
YIRZROVNUPFFNZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This product is used to improve the dispersibility of modified silica powders into PDMS matrix by improving the adhesion between modified silica powders and the PDMS matrix.
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK41005-20-250MG:
SIK41005-20-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)