安全性情報
QCRBNSET
Sigma-Aldrich
QuicTPD CRBN ligand Set
new
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
包装
pkg of 50 mg
品質水準
保管温度
2-8°C
詳細
5-Amino Thalidomide, Lenalidomide, Pomalidomide and C-5 Lenalidomide are recruiters of CRBN protein that can be leveraged for targeted protein degradation research. They are provided at 50 mg each.
アプリケーション
Useful for construction of CRBN based partial protacs of full protacs, by utilizing the amine terminus to add suitable linkers with peptide coupling reactions. These can also be used as controls/competitors to confirm target engagement of putative protacs.
特徴および利点
Quantities provided are sufficient to do atleast 96 reactions at 2 micromole each with a D2B approach with a library of suitable bifunctional linkers ending in carboxylic acid terminus to generate a library of partial protacs or full protacs.
その他情報
CRBN Ligand Set part of QuicTPD kit
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)