安全性情報
QAMINESET
QuicTPD Amine Screening Set
new
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
保管温度
2-8°C
品質水準
詳細
QTPD Amine set comprised of 36 partial protacs plated in duplicate with rich linker diversity, architecture and length targeting Cereblon(CRBN) and von Hippel Lindau( VHL) E3 ligases ending in a amine terminal.
アプリケーション
This set can be used for reacting with warheads/ligands for targets of interest with solvent exposed pendant carboxylic acid handles via peptide coupling reactions. Two distinct warheads can be reacted with this set to generate 72 distinct small molecule degraders that can be used for subsequent screening.
特徴および利点
Representative set of partial protacs targeting both CRBN and VHL with typical PEG, hydrophobic and rigid linkers that can be used for construction of PROTACs. Customers can make screen upto 24 reaction conditions with this set and empty glass shell vials provided with the pre-plated set. Glass shell vials allow for exploration of reaction conditions tolerant to different, reagents, solvents and temperature. Miniaturized synthesis allows for reduction in solvent, reagent, water and energy usage making this a sustainable and faster route to PROTAC discovery.
その他情報
QuicTPD Amine Screening Set
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)