アッセイ
>90% (HPLC)
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: Y-shape
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
MAL-dPEG4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG24 is one of Quanta BioDesign′s novel, patent-pending Sidewinder™ line of products. A terminal maleimide group provides thiol-specific reactivity on one end of the molecule, while a long, methyl-terminated dPEG spacer provides hydrophilicity and protection from proteolysis on the other end of the molecule. Between the two ends, tetrafluorophenyl ester-functionalized glutamic acid offers a convenient attachment point for a hydrophobic drug or other small molecules.
法的情報
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
Sidewinder is a trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11581-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)