アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C56H111NO28/c1-56(2,3)85-55(60)57-5-7-62-9-11-64-13-15-66-17-19-68-21-23-70-25-27-72-29-31-74-33-35-76-37-39-78-41-43-80-45-47-82-49-51-84-53-52-83-50-48-81-46-44-79-42-40-77-38-36-75-34-32-73-30-28-71-26-24-69-22-20-67-18-16-65-14-12-63-10-8-61-6-4-54
InChI Key
WSUNTMDDHZDAJD-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10763-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)