安全性情報
PEM3B3066
Sigma-Aldrich
Xion PEM-Aquivion®-830
greener alternative
thickness 30 μm, L × W 15 cm × 15 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352600
NACRES:
NB.21
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × W
15 cm × 15 cm
厚さ
30 μm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Click here for more information.
アプリケーション
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
法的情報
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PEM3B3066-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PEM3B3066-1EA4065267039848