Merck
P65401
Sigma-Aldrich
α-Pyridoin
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N2O2
CAS番号:
分子量:
214.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES記法
OC(c1ccccn1)C(=O)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11,15H
InChI Key
ZKBDAJDDDOIASC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P65401-100G:
P65401-BULK:
P65401-25G:
P65401-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)