アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7,10H,2-3H2,1H3
InChI Key
KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P53802-5G:
P53802-BULK:
P53802-VAR:
P53802-1G:
P53802-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック