Merck
NRS5600MWIPV8
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 600 MHz, L 8 in., medium wall
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
glass tube
特徴
medium wall
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Norell S-5-600-MW-IPV-8
パラメーター
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
600 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
L
8 in.
チューブ直径
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These NMR tubes feature a glass/PTFE pressure valve permanently joined to a choice of available sample tubes. These pressure tubes facilitate experiments requiring conditions such as pressurized inert atmosphere blanketing, addition of reactive gaseous reagents under pressure, containment of low boiling point solvents or samples at elevated temperatures.
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)