Merck
NORS5500MW7
Norell® Select Series 5 mm NMR チューブ、ミディアムウォール
frequency 500 MHz
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Norell NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Norell S-5-500-MW-7
パラメーター
500 MHz frequency
L
7 in.
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Norell medium wall (0.8 mm) NMR tubes offer added protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in autosampling systems for NMR spectroscopy.
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)