詳細
Norell ヘビーウォール(1.4 mm)NMRチューブは、急激な温度もしくは圧力変化、または操作ミスによる破損に非常に強い設計となっています。有害もしくは放射性のサンプル、またはサンプルの含有物が危険な場合のNMR分光法への使用に推奨されます。
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)