物質
colorless tube
glass tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Norell S-5-500-8
パラメーター
500 MHz frequency
L
8 in.
外径 × 内径
5 mm × 4.2 mm
キャンバー
±0.013 mm
同心性
±0.005 mm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes is specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
特徴および利点
- Norell® Select Series™ NMR tubes are manufactured from ASTM Type 1 Class A glass.
- The material offers improved thermal shock resistance and a low thermal expansion coefficient.
- Ideal for use in varying temperature applications, safe for cold storage refrigeration, and freeze/thaw cycling.
- Compatible with new-generation lab automation systems.
- Features a NorLoc™ cap for sample protection during critical applications.
法的情報
NorLoc is a trademark of Norell, Inc.
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)