Merck
N12058
Sigma-Aldrich
4-ニトロベンゾフェノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4COC6H5
CAS番号:
分子量:
227.22
Beilstein:
1912753
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
136-138 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H
InChI Key
ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N12058-100G:
N12058-BULK:
N12058-25G:
N12058-VAR:
N12058-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)