Merck
CDS014647
Sigma-Aldrich
2-methoxybenzophenone
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O2
CAS番号:
分子量:
212.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
COc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-13-10-6-5-9-12(13)14(15)11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3
InChI Key
CSUUDNFYSFENAE-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS014647-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Juan L Benedé et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 25-33 (2018-06-12)
This work describes a new method for the determination of organic compounds in solid samples based on the equilibrium desorption of the analytes in an aqueous phase followed by stir bar sorptive-dispersive microextraction (SBSDME). Sand samples, contaminated with UV filters