安全性情報
MT51350058
Mettler-Toledo NIST/DIN buffer
pH 10.012
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌性
non-sterile
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51350058
容量
250 mL
pH
10.012
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Top Precision: buffers according to NIST and DIN 19266.
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision. These buffers also come with a detailed test certificate and are only available in individual 250 mL bottles. Calibration cannot get better than this!
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MT51350058:
MT51350058-1EA:
MT51350058-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)