Merck
MT51350044
Mettler-Toledo certified buffer
pH 7, volume 6 x 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌性
non-sterile
形状
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51350044
容量
6 x 250 mL
pH
7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3