安全性情報
MT51350032
Mettler-Toledo certified buffer
pH 4.01, volume 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌性
non-sterile
形状
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51350032
容量
250 mL
pH
4.01
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MT51350032-250ML:
MT51350032-1EA:
MT51350032:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)