Merck
MT51344295
Mettler-Toledo electrode cable
connector AK9, BNC-RCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115600
NACRES:
NB.61
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51344295
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mettler Toledo electrodes can easily be connected to various third-party instruments. All you have to do is select the appropriate cable. We offer a wide choice of cable lengths and plug combinations. For Mettler Toledo reference electrodes and temperature probes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)