安全性情報
MT51302080
Mettler-Toledo Rainbow II buffer
pH 4.01/7.00/10.01
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌性
non-sterile
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51302080
包装
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/10.01
詳細
Mettler-Toledo Rainbow II buffers promise a fresh and sterilized solution for every calibration. It is available as single-use sachets for effective calibration under controlled conditions. The box design allows one to pick one sachet at a time, single-handedly and with ease. It comprises sachets for 10 calibrations.
特徴および利点
  • Minimizes contamination risks
  • Round and large opening of the sachets allows easier sensor insertion
  • Calibration is made a quick and simple task
  • Effortless sachet dispensing
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
MT51302080-30X20ML:
MT51302080-1EA:
MT51302080:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)