安全性情報
MT51302070
Mettler-Toledo technical buffer
pH 9.21, volume 30 x 20 mL , sachets
別名:
liquid pH 9.21 buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌性
non-sterile
形状
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51302070
容量
30 x 20 mL , sachets
pH
9.21
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
METTLER TOLEDO certified pH buffer solutions are traceable to NIST primary standards and come with a quality inspection certificate, which guarantees the stated values and traceability. We offer convenient package sizes from single-use 20 mL pouches to 20 L Cubitainers. Our variety packs of pH 4, 7 and 10 buffers are offered in both 20 mL pouches and convenient 500 mL bottles.
特徴および利点
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MT51302070:
MT51302070-1EA:
MT51302070-30X20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)