Merck
MNO000008
Sigma-Aldrich
1-(2-Nitro-phenyl)-piperazine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N3O2
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
InChI
1S/C10H13N3O2/c14-13(15)10-4-2-1-3-9(10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
InChI Key
YJRCDSXLKPERNV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)