アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
86-88 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11/h1,4-8H,9-10H2,2H3
InChI Key
DPWPWRLQFGFJFI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M74253-BULK:
M74253-25G:
M74253-VAR:
M74253-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)