Merck
M48171
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-heptanol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CH(CH2)3CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
130.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
FCOUHTHQYOMLJT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M48171-5G:
M48171-100G:
M48171-BULK:
M48171-50G:
M48171-VAR:
M48171-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)