Merck
M30000
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzothiazole-2-thione
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NS2
CAS番号:
分子量:
181.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES記法
CN1C(=S)Sc2ccccc12
InChI
1S/C8H7NS2/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
IRNRNPNZAKHEAW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Converts epoxides to episulfides.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M30000-BULK:
M30000-25G:
M30000-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
M30000-25G4061834046288