Merck
M27603
Sigma-Aldrich
3-(メチルアミノ)プロピオニトリル
98%
別名:
N-メチル-β-アラニンニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHCH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1699160
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNCCC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3
InChI Key
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M27603-BULK:
M27603-250G:
M27603-VAR:
M27603-100G:4548173202327
M27603-5G:4548173202341
M27603-500G:4548173202334
M27603-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)